Läs mer
1,3-Phenylenediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Phenylenediamine |
| CAS | 108-45-2 |
| Molekylformel | C6 H8 N2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,3-Benzenediamine, m-Phenylenediamine (8CI), 1,3-Diaminobenzene, 1,3-Diaminophenylene, 1,3-Phenylenediamine, 3-Aminoaniline, C.I. Developer 11, Developer C, Developer H, Developer M, Direct Brown BR, Direct Brown GG, MPDA, Maleid F, NSC 4776, RT 30H, m-Aminoaniline, m-Benzenediamine, m-Diaminobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,7-8H2 |
| LEDER | Nc1cccc(N)c1 |
| IUPAC-namn | benzene-1,3-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.14 |
| Formel vikt | 108.0687 |