Läs mer
1,3-Propane-1,1,3,3-d4-diamine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Diaminopropane-1,1,3,3-D4 |
| CAS | 347840-13-5 |
| Molekylformel | C3 D4 H6 N2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 1,3-Propane-1,1,3,3-d4-diamine (9 CI), 1,1,3,3-Tetradeuteriopropane-1,3-diamine, 1,3-Diaminopropane-d4, 1,3-Diaminopropane-1,1,3,3-D4, Trimethylenediamine-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2/i2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(N)CC([2 H])([2 H])N |
| IUPAC-namn | 1,1,3,3-tetradeuteriopropane-1,3-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 78.1496 |
| Formel vikt | 78.1095 g/mol |
| Visa mer |