missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-Propane-2,2-d2-diamine 2HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Diaminopropane-2,2-D2 Dihydrochloride |
| CAS | 352438-79-0 |
| Molekylformel | C3 D2 H8 N2 . 2 Cl H |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 1,3-Propane-2,2-d2-diamine, dihydrochloride (9 CI), 2,2-Dideuteriopropane-1,3-diamine dihydrochloride, 1,3-Diaminopropane-d2 dihydrochloride, 1,3-Diaminopropane-2,2-D2 dihydrochloride, Trimethylenediamine-d2 dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H10N2.2 ClH/c4-2-1-3-5;;/h1-5H2;2*1 H/i1D2;; |
| LEDER | Cl.Cl.[2 H]C([2 H])(CN)CN |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuteriopropane-1,3-diamine;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.0591 |
| Formel vikt | 148.0503 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?