Läs mer
1,3-Propane-2,2-d2-diamine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Diaminopropane-2,2-D2 |
| CAS | 352438-78-9 |
| Molekylformel | C3 D2 H8 N2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1,3-Propane-2,2-d2-diamine (9 CI), 2,2-Dideuteriopropane-1,3-diamine, 1,3-Diaminopropane-d2, 1,3-Diaminopropane-2,2-D2, Trimethylenediamine-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2/i1D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(CN)CN |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuteriopropane-1,3-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 76.1372 |
| Formel vikt | 76.097 g/mol |
| Visa mer |