missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-Propane-2,2-d2-diol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Propanediol-2,2-D2 |
| CAS | 38645-14-6 |
| Molekylformel | C3 D2 H6 O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1,3-Propane-2,2-d2-diol (9 CI), 1,3-Propanediol-2,2-d2, 1,3-Propanediol-2,2-D2, 1,3-Propanediol-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5 H,1-3H2/i1D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(CO)CO |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuteriopropane-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 78.1067 |
| Formel vikt | 78.065 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?