Läs mer
1,3-Propane-d6-diamine 2HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Diaminopropane-D6 Dihydrochloride |
| CAS | 65898-86-4 |
| Molekylformel | C3 D6 H4 N2 . 2 Cl H |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1,3-Propane-1,1,2,2,3,3-d6-diamine, dihydrochloride (9 CI), 1,1,2,2,3,3-Hexadeuteriopropane-1,3-diamine dihydrochloride, 1,3-Diaminopropane-d6 dihydrochloride, 1,3-Diaminopropane-D6 dihydrochloride, Trimethylenediamine-d6 dihydrochloride, 1,3-Propane-d6-diamine dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H10N2.2 ClH/c4-2-1-3-5;;/h1-5H2;2*1 H/i1D2,2D2,3D2;; |
| LEDER | Cl.Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropane-1,3-diamine;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.0838 |
| Formel vikt | 152.0754 g/mol |
| Visa mer |