Läs mer
1,3-Propane-d6-diamine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Diaminopropane-d6 |
| CAS | 90375-98-7 |
| Molekylformel | C3 D6 H4 N2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1,3-Propane-1,1,2,2,3,3-d6-diamine (9 CI), 1,1,2,2,3,3-Hexadeuteriopropane-1,3-diamine, 1,3-Diaminopropane-d6, 1,3-Diaminopropane-D6, Trimethylenediamine-d6, 1,3-Propane-d6-diamine |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropane-1,3-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 80.162 |
| Formel vikt | 80.122 g/mol |
| Visa mer |