Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1, 3-Propane sultone |
| Namnnotering | Cellbiologi och analys |
| Färg | Yellow |
| Densitet | 1,392 g/ml vid 25 °C |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 122.14 |
| Procent renhet | 0.998 |
| Kvalitet | Not Available |
| Fysisk form | Halvfast |