Läs mer
1,3-propansulton, MP Biomedicals™
Produktkod. 11430731 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
25g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430731 50 g 50g
11420731 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430731 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215639150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1965.00 SEK
    1869.49 SEK / 50g
    Save 95.51 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 1120-71-4
Molekylformel C3H6O3S
Molekylvikt (g/mol) 122.14
MDL-nummer MFCD00005355
InChI-nyckel FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-propanesultone, propane sultone, 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide, 1,3-propane sultone, 1,2-oxathiolane, 2,2-dioxide, propanesultone, rcra waste number u193, .gamma.-propane sultone, 3-hydroxy-1-propanesulfonic acid gamma-sultone, unii-l6ntk7vjx9
PubChem CID 14264
ChEBI CHEBI:82370
IUPAC-namn 1,2A6-oxatiolan-2,2-dion
LEDER O=S1(=O)CCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Propane sultone
Namnnotering Cellbiologi och analys
Densitet 1,392 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 50 g
Formel vikt 122.14
Procent renhet 0.998
Fysisk form Semi-solid