Läs mer
1,3-propandiol, 98 %
Produktkod. 10041410 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Metall trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10041410 1 L Glasflaska 1 L
10765781 250 mL Glasflaska 250ml
11964631 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15159173 10 L Metall trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10041410 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131400010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 504-63-2 | C3H8O2 | 76,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 504-63-2
Molekylformel C3H8O2
Molekylvikt (g/mol) 76.10
MDL-nummer MFCD00002949
InChI-nyckel YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-propanediol, trimethylene glycol, 1,3-dihydroxypropane, 2-deoxyglycerol, 1,3-propylene glycol, 1,3-propylenediol, 1,3-propandiol, 2-hydroxymethyl ethanol, omega-propanediol, beta-propylene glycol
PubChem CID 10442
ChEBI CHEBI:16109
IUPAC-namn propan-1,3-diol
LEDER OCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Propanediol
Smältpunkt -32,0 °C
Densitet 1.0520g/mL, 1.052
Kokpunkt 214,0 °C
Flampunkt 140 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HO(CH2)3OH
Brytningsindex 1,4380 till 1,4400
Kvantitet 1 L
Beilstein 01,475
Fieser 13,268
Merck Index 15,9885
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 100 g/L vatten. Andra lösligheter: löslig i etanol, dietyleter, lätt löslig i bensen
Viskositet 52,7 mPa (20 °C)
Formel vikt 76.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Oljig vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.