Läs mer
1,3-propandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7081032
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419782 250 g 250g
11409782 1000 g 1000g
11429782 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419782 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10829.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 504-63-2 | C3H8O2 | 76.10 g/mol
1,3-propandiol används som lösningsmedel för tunnfilmspreparat, vid framställning av polymerer som polytrimetylentereftalat, lim, laminat, beläggningar, lister, alifatiska polyestrar, som frostskyddsmedel och i träfärg. Det fungerar också som ett reagens för vinylepoxidsynton, för epoxidringöppning, för polymerisationsreaktioner och för naturliga produktsynteser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1,3-propandiol används som lösningsmedel för tunnfilmspreparat, vid framställning av polymerer som polytrimetylentereftalat, lim, laminat, beläggningar, lister, alifatiska polyestrar, som frostskyddsmedel och i träfärg. Det fungerar också som ett reagens för vinylepoxidsynton, för epoxidringöppning, för polymerisationsreaktioner och för naturliga produktsynteser.
Löslighet
Blandbar med vatten och alkohol.
Anmärkningar
Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, kloroformater och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 504-63-2
Molekylformel C3H8O2
Molekylvikt (g/mol) 76.10
MDL-nummer MFCD00002949
InChI-nyckel YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-propanediol, trimethylene glycol, 1,3-dihydroxypropane, 2-deoxyglycerol, 1,3-propylene glycol, 1,3-propylenediol, 1,3-propandiol, 2-hydroxymethyl ethanol, omega-propanediol, beta-propylene glycol
PubChem CID 10442
ChEBI CHEBI:16109
IUPAC-namn propan-1,3-diol
LEDER OCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Propanediol
Smältpunkt -26°C
Densitet 1.053
Kokpunkt 214°C
Flampunkt 140°C (174°F)
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 250 g
Beilstein 969155
Merck Index 14,9714
Löslighetsinformation Miscible with water and alcohol.
Formel vikt 76.1
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.