missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-Propanediol-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Propanediol-d6 |
| CAS | 284474-77-7 |
| Molekylformel | C3H2D6O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,3-Dihydroxypropane-d6, 1,3-Propylene Glycol-d6, 1,3-Propylenediol-d6, 2-Deoxyglycerol, Bio-PDO, NSC 65426, PG, Susterra, Trimethylene glycol, Zemea, Zemea propanediol, β-Propylene glycol, ω-Propanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2/i1D2,2D2,3D2 |
| LEDER | OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O |
| IUPAC-namn | propane-d6-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 82.13 |
| Formel vikt | 82.09 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?