Läs mer
1,3-propandiol di-p-toluensulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11414547
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414547 25 g 25g
11404547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11414547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21084.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 5469-66-9 | Molekylformel: C17H20O6S2 | Molekylvikt: 384,46 g/mol
Används som läkemedelsmellanprodukt.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Används som läkemedelsmellanprodukt.
Anteckningar
Förvara i rumstemperatur. Undvik oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5469-66-9
Molekylformel C17H20O6S2
Molekylvikt (g/mol) 384.46
MDL-nummer MFCD00013392
InChI-nyckel ODVREDGIWSDQFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis tosyloxy propane, propane-1,3-diyl bis 4-methylbenzenesulfonate, 1,3-propanediol di-p-toluenesulfonate, 1,3-propanediol di-p-tosylate, 1,3-propanediol-di-4-tosylate, 3-4-methylbenzenesulfonyl oxy propyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 3-4-methylbenzenesulfonyl oxy propyl 4-methylbenzenesulfonate, propane-1,3-di-tos, acmc-209liv, 1,3-propanediol ditosylate
PubChem CID 230370
IUPAC-namn 3-(4-metylfenyl)sulfonyloxipropyl-4-metylbensensulfonat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Propanediol di-p-toluenesulfonate
Smältpunkt 90 °C till 92 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 384.47
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.