Läs mer
1,3-propandiol, Mikromol™
Produktkod. 30049939
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30049939 500 mg
1 options
Produktkod. 30049939 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0752.030500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1,3-propandiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Propanediol
CAS 504-63-2
Analyt- eller komponentnamn 1,3-Propanediol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C3 H8 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,3-Propanediol, 1,3-Dihydroxypropane, 1,3-Propylene glycol, 1,3-Propylenediol, 2-Deoxyglycerol, Bio-PDO, NSC 65426, PG, Susterra, Trimethylene glycol, Zemea, Zemea propanediol, β-Propylene glycol, ω-Propanediol
InChI formel InChI=1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
LEDER OCCCO
IUPAC-namn propan-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 76.09
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 76,0524 g/mol