missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,3-Propanediol, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15819490
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15819490 1 L 1 L
15809490 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15819490 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8074811000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 504-63-2
Kvalitet Research
Molekylformel HO(CH2)3OH
Molekylvikt (g/mol) 76.09

Specifikationer

Smältpunkt -32°C
Densitet 1.05 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 213°C to 215°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00002949
Kvantitet 1 L
Synonym 1,3-Propanediol, Trimethylene glycol, 1,3-Propylene glycol, 1,3-Propanediol
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.