Läs mer
1,3-propandiol, TRC
Produktkod. 30137596
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137596 50 g
30133116 10 g
30007633 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137596 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP76032050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 504-63-2
Molekylformel C3 H8 O2
Molekylvikt (g/mol) 76.09
Synonym 1,3-Propanediol, 1,3-Dihydroxypropane, 1,3-Propylene glycol, 1,3-Propylenediol, 2-Deoxyglycerol, Bio-PDO, NSC 65426, PG, Susterra, Trimethylene glycol, Zemea, Zemea propanediol, β-Propylene glycol, ω-Propanediol
IUPAC-namn propan-1,3-diol
LEDER OCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Propanediol
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
Formel vikt 76.0524