Läs mer
1,3-Propanedisulfonic acid disodium salt, 99% (dry wt.)
Produktkod. 11480591
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480591 25 g 25g
11470591 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480591 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20092.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 36589-58-9 | C3H6Na2O6S2 | 248.175 g/mol
Det används som en reaktant involverad i syntesen av kadmium(II)bipyridinkomplex metallorganiska ramverk med alkandisulfonater, alkylendisulfonat oorganiska-organiska hybridmaterial och glykosaminoglykanmimetik som är involverat i farmakologiska studier för behandling av amyloid A amyloidos.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används som en reaktant involverad i syntesen av kadmium
(II)bipyridinkomplex metallorganiska ramverk med alkandisulfonater, alkylendisulfonat oorganiska-organiska hybridmaterial och glykosaminoglykanmimetik som är involverat i farmakologiska studier för behandling av amyloid A amyloidos.
Löslighet Delvis löslig
i kallt vatten, varmt vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och luft. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36589-58-9
Molekylformel C3H6Na2O6S2
Molekylvikt (g/mol) 248.175
MDL-nummer MFCD00191483
InChI-nyckel DKGJFKPIUSHDIT-UHFFFAOYSA-L
Synonym eprodisate disodium, disodium 1,3-propanedisulfonate, kiacta, disodium propane-1,3-disulfonate, eprodisate sodium, unii-5x0d9h16iu, 1,3-propanedisulfonic acid disodium salt, eprodisate disodium usan, 1,3-propanedisulfonic acid, disodium salt
PubChem CID 6451143
IUPAC-namn dinatrium;propan-1,3-disulfonat
LEDER C(CS(=O)(=O)[O-])CS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Propanedisulfonic acid disodium salt
Smältpunkt >300°C
Anteckningar om analysprocent (dry wt.)
Kvantitet 25 g
Beilstein 3767479
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Partially soluble in cold water,hot water.
Formel vikt 248.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.