Läs mer
1,3-Propanedithiol, 97 %
Produktkod. 11472308
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472308 25 g 25g
11462308 5 g 5g
11482308 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15261.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 109-80-8 | C3H8S2 | 108,217 g/mol
1,3-propanditiol används som reagens vid framställning av tioketaler och tioacetaler. Det fungerar som ett smakämne. Det används som en prekursor vid syntesen av cykliska ditioacetal (1,3-ditian) derivat av karbonylföreningar. Det är involverat i framställningen av dijärnpropanditiolathexakarbonyl genom att reagera reaktion med trijärndodekakarbonyl. Vidare används det för att skydda aldehyder och ketoner genom deras reversibla bildning av ditianer. Utöver detta reagerar den med metalljoner för att bilda kelatringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,3-propanditiol används som reagens vid framställning av tioketaler och tioacetaler. Det fungerar som ett smakämne. Det används som en prekursor vid syntesen av cykliska ditioacetal (1,3-ditian) derivat av karbonylföreningar. Det är involverat i framställningen av dijärnpropanditiolathexakarbonyl genom att reagera reaktion med trijärndodekakarbonyl. Vidare används det för att skydda aldehyder och ketoner genom deras reversibla bildning av ditianer. Utöver detta reagerar den med metalljoner för att bilda kelatringar.
Löslighet
Något löslig i vatten. Blandbar med alkohol, eter, kloroform, eterBlandbar med alkohol, eter, kloroform och eter. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med baser, oxidationsmedel, reduktionsmedel och alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-80-8
Molekylformel C3H8S2
Molekylvikt (g/mol) 108.217
MDL-nummer MFCD00004904
InChI-nyckel ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-propanedithiol, 1,3-dimercaptopropane, trimethylene dimercaptan, trimethylenedithiol, dithiotrimethyleneglycol, trimethylenedithioglycol, 1,3-propanedimercaptan, unii-r4luj82u52, fema no. 3588, 1,3-propane dithiol
PubChem CID 8013
ChEBI CHEBI:44864
IUPAC-namn propan-1,3-ditiol
LEDER C(CS)CS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Propanedithiol
Smältpunkt -79 °C
Densitet 1.077
Kokpunkt 168 °C till 170 °C
Flampunkt 63 °C (145 °F)
Odör Stank
Brytningsindex 1.54
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3334
Beilstein 1071197
Merck Index 14,7801
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten; Blandbar med alkohol, eter, kloroform, eterBlandbar med alkohol, eter, kloroform och eter; Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 108.23
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Propanedithiol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Propanedithiol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.