Läs mer
1,3-Propaneditiol, 98 %
Produktkod. 10113330 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10113330 50 mL Glasflaska 50ml
10474975 250 mL Glasflaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10113330 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131410500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1094.99 SEK
    982.65 SEK / 50ml
    Save 112.34 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 109-80-8 | C3H8S2 | 108,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-80-8
Molekylformel C3H8S2
Molekylvikt (g/mol) 108.22
MDL-nummer MFCD00004904
InChI-nyckel ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-propanedithiol, 1,3-dimercaptopropane, trimethylene dimercaptan, trimethylenedithiol, dithiotrimethyleneglycol, trimethylenedithioglycol, 1,3-propanedimercaptan, unii-r4luj82u52, fema no. 3588, 1,3-propane dithiol
PubChem CID 8013
ChEBI CHEBI:44864
IUPAC-namn propan-1,3-ditiol
LEDER C(CS)CS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Propanedithiol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -79 °C
Färg Gult
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Kokpunkt 169 °C
Flampunkt 58 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HS(CH2)3SH
Brytningsindex 1,5380 till 1,542
Kvantitet 50 mL
Beilstein 01, 476
Fieser 01,956; 04,413; 06,493; 09,394; 13,261
Merck Index 15, 7915
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: blandbar med alkohol, eter, kloroform och bensen
Formel vikt 108.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Propanedithiol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.