Läs mer
1,3-propanedithiol, TRC
Produktkod. 30414391
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30414391 5 g
1 options
Produktkod. 30414391 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP7603255G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Propanedithiol
CAS 109-80-8
Molekylformel C3 H8 S2
Kvantitet 5 g
Synonym 1,3-Dimercaptopropane, 1,3-Dithiolpropane, 1,3-Propanedimercaptan, 1,3-Trimethylenedithiol, 3-Mercaptopropanethiol, Dithiotrimethyleneglycol, Trimethylene dimercaptan, Trimethylenedithioglycol, Trimethylenedithiol
InChI formel InChI=1S/C3H8S2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
LEDER SCCCS
IUPAC-namn propan-1,3-dithiol
Molekylvikt (g/mol) 108.21
Formel vikt 108.0067