Läs mer
1,3-Propanediyl Bismethanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Propanediyl Bismethanethiosulfonate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O4S4/c1-12(6,7)10-4-3-5-11-13(2,8)9/h3-5H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 263.9618 |