Läs mer
1,3-Propanesultone, 99%
Produktkod. 11408990
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408990 250 g 250g
11488980 10 g 10g
11498980 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11408990 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11923.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1120-71-4 | C3H6O3S | 122.14 g/mol
1,3-propansulton används som en kemisk mellanprodukt för att införa sulfopropylgrupper i molekyler och för att ge vattenlöslighet och anjonisk karaktär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 1,3-propansulton används som en kemisk mellanprodukt för att
införa sulfopropylgrupper i molekyler och för att ge vattenlöslighet och anjonisk karaktär.
Löslighet
Lösligt i vatten (100 mg/ml), kloroform, estrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1120-71-4
Molekylformel C3H6O3S
Molekylvikt (g/mol) 122.14
MDL-nummer MFCD00005355
InChI-nyckel FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-propanesultone, propane sultone, 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide, 1,3-propane sultone, 1,2-oxathiolane, 2,2-dioxide, propanesultone, rcra waste number u193, .gamma.-propane sultone, 3-hydroxy-1-propanesulfonic acid gamma-sultone, unii-l6ntk7vjx9
PubChem CID 14264
ChEBI CHEBI:82370
LEDER O=S1(=O)CCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Propanesultone
Smältpunkt 30°C to 33°C
Densitet 1.392
Kokpunkt 179°C to 181°C (30 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 109782
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water (100mg/ml),chloroform,esters,methanol,and aromatic hydrocartions.
IUPAC-namn oxatiolan 2,2-dioxid
Formel vikt 122.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.