Läs mer
1,3-propansulton, 99 %
Produktkod. 11498980
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11498980 50 g 50g
11488980 10 g 10g
11408990 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498980 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11923.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1120-71-4 | C3H6O3S | 122,14 g/mol
1,3-propansulton används som en kemisk mellanprodukt för att införa sulfopropylgrupper i molekyler och för att ge vattenlöslighet och anjonisk karaktär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 1,3-propansulton används som en kemisk mellanprodukt för att införa sulfopropylgrupper i molekyler och för att ge vattenlöslighet och
anjonisk karaktär.
Löslighet
Löslig i vatten (100 mg/ml), kloroform, estrar, metanol och aromatiska hydrocartions.
Anmärkningar Särskilda
försiktighetsåtgärder vid hantering krävs. Se MSDS före köp. Säkerhetsdatablad finns tillgängligt online på www.alfa.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1120-71-4
Molekylformel C3H6O3S
Molekylvikt (g/mol) 122.14
MDL-nummer MFCD00005355
InChI-nyckel FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-propanesultone, propane sultone, 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide, 1,3-propane sultone, 1,2-oxathiolane, 2,2-dioxide, propanesultone, rcra waste number u193, .gamma.-propane sultone, 3-hydroxy-1-propanesulfonic acid gamma-sultone, unii-l6ntk7vjx9
PubChem CID 14264
ChEBI CHEBI:82370
LEDER O=S1(=O)CCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Propanesultone
Smältpunkt 30°C to 33°C
Densitet 1.392
Kokpunkt 179°C to 181°C (30 mm)
Flampunkt >110°C (230°F)
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 50 g
Beilstein 109782
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water (100mg/ml),chloroform,esters,methanol,and aromatic hydrocartions.
IUPAC-namn 1,2A6-oxatiolan-2,2-dion
Formel vikt 122.14
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Propanesultone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Propane sultone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.