Läs mer
1,3-Propylene-d6 Thiourea, TRC
Produktkod. 30137230
Change view
Kvantitet:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137230 1 mg
30132594 2 mg
17967509 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30137230 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3113721MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1219802-05-7
Molekylformel C4 D6 H2 N2 S
Molekylvikt (g/mol) 122.2217
Synonym 1,3-Propylene-d6 Thiourea, Tetrahydropyrimidine-2(1H)-thione-4,4,5,5,6,6-D6, Cyclic propylene-d6 thiourea, Trimethylenethiourea-d6, 2-Mercapto-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4,4,5,5,6,6-d6
IUPAC-namn 4,4,5,5,6,6-hexadeuterio-1,3-diazinane-2-thione
LEDER [2H]C1([2H])NC(=S)NC([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Propylene-d6 Thiourea
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C4H8N2S/c7-4-5-2-1-3-6-4/h1-3H2,(H2,5,6,7)/i1D2,2D2,3D2
Formel vikt 122.0785