Läs mer
1,3-Pyrenediamin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Pyrenediamine |
| CAS | 92821-64-2 |
| Molekylformel | C16H12N2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,3-Diaminopyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12N2/c17-13-8-14(18)12-7-5-10-3-1-2-9-4-6-11(13)16(12)15(9)10/h1-8H,17-18H2 |
| LEDER | Nc1cc(N)c2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| IUPAC-namn | Pyren-1,3-diamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.28 |
| Formel vikt | 232.1 |