missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(3-Pyridyl)-1,4-butanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Pyridyl)-1,4-butanediol |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2/c11-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9,11-12H,2,4,6H2 |
| Formel vikt | 167.0946 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?