missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-(3-Pyridyl)-1,4-butanediol, TRC

Produktkod. 30006925
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006925 10 mg
30003317 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30006925 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP99250010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 76014-83-0
Molekylformel C9 H13 N O2
Molekylvikt (g/mol) 167.2
Synonym 1,4-Butanediol, 1-(3-pyridinyl)-, 1-(3-Pyridinyl)-1,4-butanediol, 1-(3-Pyridyl)-1,4-butanediol, 4-Hydroxy-4-(3-pyridyl)-butan-1-ol, 4-Hydroxy-4-(3-pyridyl)-butanol
IUPAC-namn 1-pyridin-3-ylbutane-1,4-diol
LEDER OCCCC(O)c1cccnc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(3-Pyridyl)-1,4-butanediol
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2/c11-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9,11-12H,2,4,6H2
Formel vikt 167.0946
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.