Läs mer
1-(3-Pyridylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, Thermo Scientific™
Produktkod. 15447955
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15447955 250 mg 250mg
15437955 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447955 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31954.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 864754-21-2
Molekylformel C15H20BN3O2
Molekylvikt (g/mol) 285.15
MDL-nummer MFCD08706029
InChI-nyckel LVLQAPQDEZOFQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl methyl pyridine, 1-pyridin-3-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrazol-1-ylmethyl-pyridine, 1-3-pyridylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl methyl pyridine, 3-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl methyl pyridine, pubchem18546, 1-pyridin-3-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid
PubChem CID 17999185
IUPAC-namn 3-[[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]methyl]pyridine
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN(CC2=CN=CC=C2)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Pyridylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 102°C to 106°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 285.16