Läs mer
1-(3-sulfopropyl)pyridinium Inner Salt, TRC
Produktkod. 30413234
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30413234 50 g
1 options
Produktkod. 30413234 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS69910050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Sulfopropyl)pyridinium','Inner Salt
CAS 15471-17-7
Molekylformel C8 H11 N O3 S
Kvantitet 50 g
Synonym Pyridinium','1-(3-sulfopropyl)-','inner salt, 1-(3-Sulfopropyl)pyridinium hydroxide','inner salt (6CI,7CI), Pyridinium','1-(3-sulfopropyl)-','hydroxide','inner salt (8CI), 1-(3-Sulfopropyl)pyridinium betaine, 1-Pyridiniumpropane-3-sulfonate, 3-(1-Pyridinio)-1-propanesulfonate, N-Propylpyridinesulfonic acid betaine, NDSB 201, PPS
InChI formel InChI=1S/C8H11NO3S/c10-13(11,12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
LEDER [O-]S(=O)(=O)CCC[n+]1ccccc1
IUPAC-namn 3-pyridin-1-ium-1-ylpropan-1-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 201.24
Formel vikt 201.046