Läs mer
1-[3-(tert-butyl)fenyl]hydrazinhydroklorid 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10631365
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10631365 250 mg 250mg
10376772 1 g 1g
10748835 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10631365 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00869CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 306937-27-9
Molekylformel C10H17ClN2
Molekylvikt (g/mol) 200.71
InChI-nyckel XKLKKAKHNGXDPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-tert-butyl phenyl hydrazine hydrochloride, 3-tert-butylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-3-tert-butyl phenyl hydrazinehydrochloride, 1-tert-butyl-3-hydrazinobenzene, 3-tert-butyl phenylhydrazine, chloride, 3-tert-butylphenylhydrazine hydrochloride, 3-tert-butyl-phenylhydrazine hydrochloride, 3-tert-butyl phenyl hydrazine hydrochloride
PubChem CID 2801514
IUPAC-namn (3-tert-butylfenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=CC=C1)NN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[3-(tert-Butyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 200.71
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk