Läs mer
1,3-tiazol-2-ylmetanol, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10636463
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10636463 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10623595 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10376964 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10636463 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC09509DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 14542-12-2
Molekylformel C4H5NOS
Molekylvikt (g/mol) 115.15
MDL-nummer MFCD06200855
InChI-nyckel JNHDLNXNYPLBMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazol-2-ylmethanol, 2-thiazolemethanol, thiazol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylthiazole, 2-hydroxymethyl thiazole, 2-hydroxymehtylthiazole, 1,3-thiazol-2-yl methanol, thiazol-2-yl methanol, thiazole-2-methanol, 2-thiazolylmethanol
PubChem CID 2795213
LEDER OCC1=NC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Thiazol-2-ylmethanol
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 1,3-tiazol-2-ylmetanol
Formel vikt 115.16
Procent renhet 97%