Läs mer
1,3-tiazol-2-ylmetylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10736105
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10736105 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10011264 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10736105 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC09513DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 850852-85-6
Molekylformel C4H7ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 150.624
MDL-nummer MFCD02854204
InChI-nyckel AAJCCSYSPIKAJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 2-aminomethylthiazole hcl, 1,3-thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 2-aminomethylthiazole hydrochloride, 2-amino methylthiazole hydrochloride, c-thiazol-2-yl-methylamine hydrochloride, 2-thiazolemethanamine hydrochloride, 1,3-thiazol-2-ylmethylamine hydrochloride, 2-aminomethyl thiazole hydrochloride, 1,3-thiazol-2-ylmethylamine, chloride
PubChem CID 42614216
IUPAC-namn 1,3-tiazol-2-ylmetanamin;hydroklorid
LEDER C1=CSC(=N1)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Thiazol-2-ylmethylamine hydrochloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 150.63
Procent renhet 97%