Läs mer
1,3-tiazol-5-ylmetylaminhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10586595
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10586595 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10342145 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10586595 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08602DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 131052-46-5
Molekylformel C4H7ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 150.62
MDL-nummer MFCD06738808
InChI-nyckel WZJFBMHEYMPACF-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazol-5-ylmethanamine hydrochloride, 5-aminomethylthiazole hcl, c-thiazol-5-yl-methylamine hydrochloride, 1,3-thiazol-5-ylmethanamine hydrochloride, thiazole-5-methylamine hcl, 5-aminomethylthiazole hydrochloride, 5-thiazol-methylamine hydrochloride, thiazol-5-yl methanamine hydrochloride, 1,3-thiazol-5-ylmethylamine hydrochloride, 5-thiazolemethanamine hydrochloride
PubChem CID 17750968
LEDER [H+].[Cl-].NCC1=CN=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Thiazol-5-ylmethylamine di-hydrochloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn väte 1-(1,3-tiazol-5-yl)metanaminklorid
Formel vikt 187.09
Procent renhet 97%