Läs mer
1,3-tiazol-2-karboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11330567
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11330567 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10175493 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11330567 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC09501CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 14190-59-1
Molekylformel C4H3NO2S
Molekylvikt (g/mol) 129.133
MDL-nummer MFCD02094169
InChI-nyckel IJVLVRYLIMQVDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazole-2-carboxylic acid, 2-thiazolecarboxylic acid, thiazole-2-carboxylicacid, 2-carboxy-1,3-thiazole, thiazolecarboxylic acid, pubchem16257, thiazole carboxylic acid, 2-carboxythiazole, acmc-209cn5
PubChem CID 2762733
IUPAC-namn 1,3-tiazol-2-karboxylsyra
LEDER C1=CSC(=N1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Thiazole-2-carboxylic acid
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 129.14
Procent renhet 95%