Läs mer
1-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethanol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15495107
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15495107
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32390.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 347194-02-9
Molekylformel C9H9F3O2
Molekylvikt (g/mol) 206.164
MDL-nummer MFCD06797343
InChI-nyckel BWANKNAGTRWECQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-3-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-3-trifluoromethoxyphenyl ethanol
PubChem CID 44891072
IUPAC-namn 1-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
LEDER CC(C1=CC(=CC=C1)OC(F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
Kvantitet 5 g
Formel vikt 206.16
Procent renhet 97%