Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ 1/32 tum. ytterdiameter PEEKsil™ Slang
Produktkod. 15208753
Total längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Inre:
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,15 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 15208753
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 0624245
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En mekaniskt robust polymermantlad slang av smält kiseldioxid för användning i HPLC-system
  • Innervägg av smält kisel ger en slät yta, fri från defekter
  • PEEKsil kompatibel med de flesta organiska lösningsmedel och resistent mot starka syror
  • Effektivt pH-område från 0 till 10
  • Flexibilitet säkerställer enkel anslutning mellan kolonner, detektorer och injektorer
    Specifikationer
    Typ Slangar
    Inkluderar 2/Pk.
    Diameter (metrisk) Inre 0,025 mm
    Total längd (metrisk) 250 mm