Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ 1/32 tum. ytterdiameter PEEKsil™ Slang
Total längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Inre:
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,15 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Innervägg av smält kisel ger en slät yta, fri från defekter
- PEEKsil kompatibel med de flesta organiska lösningsmedel och resistent mot starka syror
- Effektivt pH-område från 0 till 10
- Flexibilitet säkerställer enkel anslutning mellan kolonner, detektorer och injektorer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slangar |
| Inkluderar | 2/Pk. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,1 mm |
| Total längd (metrisk) | 100 mm |