Läs mer
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one, Mikromol™
Beskrivning
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one |
| CAS | 97928-18-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H29 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ebastine Imp. D (EP), 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one, Ebastine Related Compound D, Ebastine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C19H29NO2/c1-19(2,3)16-8-6-15(7-9-16)18(22)5-4-12-20-13-10-17(21)11-14-20/h6-9,17,21H,4-5,10-14H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(O)CC2 |
| IUPAC-namn | 1-(4-tert-butylphenyl)-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one |
| Visa mer |