Läs mer
1-[4-(1,1-dimetyletyl)fenyl]etanon, Mikromol™
Produktkod. 17993736
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17993736 100 mg
1 options
Produktkod. 17993736 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0468.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-[4-(1,1-dimetyletyl)fenyl]etanon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone
CAS 943-27-1
Analyt- eller komponentnamn 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H16 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ebastine Imp. B (EP), 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone, Ebastine Related Compound B, Ebastine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C12H16O/c1-9(13)10-5-7-11(8-6-10)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3
LEDER CC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
IUPAC-namn 1-(4-tert-butylfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 176.25
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 176,1201 g/mol