missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)acetophenone |
| CAS | 1314907-71-5 |
| Molekylformel | C12 H16 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Ethanone, 1-[4-(1-hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]-, 1-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]ethanone, 1-(4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl)ethan-1-one, 4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)acetophenone, Hydroxyisobutyl acetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O2/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13/h4-8,12,14H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)C(O)c1ccc(cc1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-[4-(1-hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.254 |
| Formel vikt | 192.115 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?