Läs mer
1-[4-(1-Piperazinylsulfonyl)phenyl]ethanone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[4-(1-Piperazinylsulfonyl)phenyl]ethanone Hydrochloride |
| CAS | 1049756-81-1 |
| Molekylformel | C12H16N2O3S . HCl |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Ethanone','1-[4-(1-piperazinylsulfonyl)phenyl]-','hydrochloride (1:1) (ACI), 1-[4-(1-Piperazinylsulfonyl)phenyl]ethanone hydrochloride, 1-[(4-Acetylphenyl)sulfonyl]piperazine hydrochloride, 1-(4-Piperazin-1-ylsulfonylphenyl)ethanone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2O3S.ClH/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)18(16,17)14-8-6-13-7-9-14;/h2-5,13H,6-9H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CCNCC2 |
| IUPAC-namn | 1-(4-piperazin-1-ylsulfonylphenyl)ethanone;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.79 |
| Formel vikt | 304.0648 |