Läs mer
1-[4-(lH-indol-3-yl)piperidino]etan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10651883
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10651883 250 mg 250mg
10456482 1 g 1g
10567474 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10651883 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH01995CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 30030-83-2
Molekylformel C15H18N2O
Molekylvikt (g/mol) 242.322
MDL-nummer MFCD01764639
InChI-nyckel PRFIVCWVSORYRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-1h-indol-3-yl piperidino ethan-1-one, 1-4-1h-indol-3-yl piperidin-1-yl ethanone, maybridge3_005459, 3-n-acetyl-4-piperidyl indole, 1-acetyl-4-indol-3-ylpiperidine, 3-1-acetyl-4-piperidyl indole, 1-acetyl-4-1h-indol-3-yl piperidine, 3-1-acetylpiperidin-4-yl-1h-indole, 1-4-1h-indol-3-yl-piperidin-1-yl-ethanone
PubChem CID 2728359
IUPAC-namn 1-[4-(lH-indol-3-yl)piperidin-1-yl]etanon
LEDER CC(=O)N1CCC(CC1)C2=CNC3=CC=CC=C32
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[4-(1H-Indol-3-yl)piperidino]ethan-1-one
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 242.32
Procent renhet 97%