Läs mer
1-[4-(1H-Indol-3-Yl)Piperidino]Ethan-1-One, TRC
Produktkod. 30391345
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30391345 500 mg
30391637 100 mg
30392174 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30391345 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI655845500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30030-83-2
Molekylformel C15H18N2O
Molekylvikt (g/mol) 242.31
Synonym 1-[4-(1H-Indol-3-yl)-1-piperidinyl]ethanone, 1-[4-(1H-Indol-3-yl)piperidin-1-yl]ethanone
IUPAC-namn 1-[4-(1H-indol-3-yl)piperidin-1-yl]ethanone
LEDER CC(=O)N1CCC(CC1)c2c[nH]c3ccccc23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[4-(1H-Indol-3-Yl)Piperidino]Ethan-1-One
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C15H18N2O/c1-11(18)17-8-6-12(7-9-17)14-10-16-15-5-3-2-4-13(14)15/h2-5,10,12,16H,6-9H2,1H3
Formel vikt 242.1419