Läs mer
1-[4-[2-[(2,4-Dimethylphenyl)thio]phenyl]-1-piperazinyl]ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetylvortioxetine |
| CAS | 1801352-86-2 |
| Molekylformel | C20 H24 N2 O S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-[4-[2-[(2,4-Dimethylphenyl)thio]phenyl]-1-piperazinyl]ethanone, N-Acetylvortioxetine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2OS/c1-15-8-9-19(16(2)14-15)24-20-7-5-4-6-18(20)22-12-10-21(11-13-22)17(3)23/h4-9,14H,10-13H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccccc2Sc3ccc(C)cc3C |
| IUPAC-namn | 1-[4-[2-(2,4-dimethylphenyl)sulfanylphenyl]piperazin-1-yl]ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.482 |
| Formel vikt | 340.161 |