Läs mer
1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]etanon, Mikromol™
Beskrivning
1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]etanon
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone |
| CAS | 84162-82-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H15 F2 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ethanone, 1-[4-(2,4-difluorobenzoyl)-1-piperidinyl]-, Piperidine, 1-acetyl-4-(2,4-difluorobenzoyl)- (9CI), 1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15F2NO2/c1-9(18)17-6-4-10(5-7-17)14(19)12-3-2-11(15)8-13(12)16/h2-3,8,10H,4-7H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)c2ccc(F)cc2F |
| IUPAC-namn | 1-[4-(2,4-difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]etanon |
| Visa mer |