Läs mer
1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]etanon, Mikromol™
Produktkod. 30457954
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457954 4 x 25 mg
30052157 100 mg
30050894 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457954 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0491.2400254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]etanon, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone
CAS 84162-82-3
Analyt- eller komponentnamn 1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H15 F2 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ethanone, 1-[4-(2,4-difluorobenzoyl)-1-piperidinyl]-, Piperidine, 1-acetyl-4-(2,4-difluorobenzoyl)- (9CI), 1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone
InChI formel InChI=1S/C14H15F2NO2/c1-9(18)17-6-4-10(5-7-17)14(19)12-3-2-11(15)8-13(12)16/h2-3,8,10H,4-7H2,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)c2ccc(F)cc2F
IUPAC-namn 1-[4-(2,4-difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]etanon
Molekylvikt (g/mol) 267.28
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 267,275 g/mol