Läs mer
1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-2-ethyl-2-phenylethanone, TRC
Produktkod. 30359355
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30359355 250 mg
1 options
Produktkod. 30359355 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC365783250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-2-ethyl-2-phenylethanone
CAS 103628-22-4
Molekylformel C18H19ClO2
Kvantitet 250 mg
Synonym 1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-2-phenyl-1-butanone
InChI formel InChI=1S/C18H19ClO2/c1-2-17(14-6-4-3-5-7-14)18(20)15-8-10-16(11-9-15)21-13-12-19/h3-11,17H,2,12-13H2,1H3
LEDER CCC(C(=O)c1ccc(OCCCl)cc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 1-[4-(2-chloroethoxy)phenyl]-2-phenylbutan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 302.8
Formel vikt 302.1074