Läs mer
1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-2-ethyl-2-phenylethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-2-ethyl-2-phenylethanone |
| CAS | 103628-22-4 |
| Molekylformel | C18H19ClO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-2-phenyl-1-butanone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19ClO2/c1-2-17(14-6-4-3-5-7-14)18(20)15-8-10-16(11-9-15)21-13-12-19/h3-11,17H,2,12-13H2,1H3 |
| LEDER | CCC(C(=O)c1ccc(OCCCl)cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-[4-(2-chloroethoxy)phenyl]-2-phenylbutan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.8 |
| Formel vikt | 302.1074 |