missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-2-phenylethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-2-phenylethanone |
| CAS | 19561-95-6 |
| Molekylformel | C16 H15 Cl O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15ClO2/c17-10-11-19-15-8-6-14(7-9-15)16(18)12-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10-12H2 |
| LEDER | ClCCOc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-[4-(2-chloroethoxy)phenyl]-2-phenylethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.74 |
| Formel vikt | 274.0761 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?