Läs mer
1-[4-(2-Cyclobutoxyethyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)propan-2-ol Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
1-[4-(2-Cyclobutoxyethyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)propan-2-ol Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[4-(2-Cyclobutoxyethyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)propan-2-ol Hydrochloride |
| CAS | 2724510-56-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-[4-(2-Cyclobutoxyethyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)propan-2-ol Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H29 N O3 . HCl |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-[4-(2-Cyclobutoxyethyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)propan-2-ol Hydrochloride, 2-Propanol, 1-[4-[2-(cyclobutyloxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1) (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29NO3.ClH/c1-14(2)19-12-16(20)13-22-18-8-6-15(7-9-18)10-11-21-17-4-3-5-17;/h6-9,14,16-17,19-20H,3-5,10-13H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCOC2CCC2)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-[4-[2-(cyclobutoxy)ethyl]phenoxy]-3-(isopropylamino)propan-2-ol;hydrochloride |
| Visa mer |